Learn More
Invitrogen™ Human FGF2 ELISA Kit
Código de producto. 10797493
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
Código de producto. 10797493
Marca: Invitrogen™ KHG0021
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
The Human FGF-b ELISA Kit quantifies human Fibroblast Growth Factor basic (FGF-b) in serum, plasma, buffered solution, or cell culture medium. The assay will recognize both the natural 18 kDa isoform and recombinant FGF basic-146 and FGF basic-157. Principle of the method The Human FGF-b solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
El FGF2 (FGFb, factor de crecimiento de fibroblastos básico) pertenece a la familia del factor de crecimiento de fibroblastos (FGF), e interactúa con receptores transmembrana de alta afinidad para influir en la proliferación celular y la neovascularización de los tejidos. El FGF2 existe en cinco isoformas con distintas localizaciones y funciones intracelulares. La isoforma de 18 kDa es predominantemente citosólica y actúa a través de receptores de la superficie celular, mientras que las isoformas de 22, 22,5, 24 y 34 kDa son nucleares y pueden señalar independientemente de las vías de los receptores transmembrana. En los seres humanos, el gen se localiza en el brazo q del cromosoma 4. El FGF2 ha sido implicado en diversos procesos biológicos, como el desarrollo de las extremidades y del sistema nervioso, la curación de heridas y el crecimiento tumoral. El ARNm para FGF2 contiene múltiples sitios de poliadenilación, y se traduce alternativamente de códones de iniciación no-AUG y AUG, produciendo cinco isoformas diferentes con propiedades distintas. Las isoformas iniciadas por CUG se localizan en el núcleo y son responsables del efecto intracrino, mientras que la forma iniciada por AUG es principalmente citosólica y es responsable de los efectos de paracrina y autocrina de este FGF. Las enfermedades asociadas con la disfunción del FGF2 incluyen el sarcoma de Kaposi y la neovascularización corneal.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P09038
Intervalo del ensayo 15,6-1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 7 pg
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 2247
Símbolo de gen BFGF,FGF-2,FGFB,HBGF-2
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 5,5%
CV intraensayo 4,3%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador FGF-básico
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 50 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Human FGF2 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: SODIUM AZIDE
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.