Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para estradiol humano
Descripción
Includes
Placa con revestimiento, patrón, controles, antiestradiol, estradiol-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno y solución de parada.
El ELISA sobre el estradiol humano cuantifica el estradiol Hu 17-beta en suero humano y plasma. El ensayo reconocerá exclusivamente el estradiol Hu natural y el recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para el estradiol humano (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 13-935 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/mL |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| Tiempo de incubación | 2,5 h |
| CV interensayo | 6,1% |
| Mostrar más |