Learn More
Invitrogen™ Empty Gel Cassette Combs, mini, 1.5 mm, 10 well
Descripción
Estos peines se utilizan para verter tipos de geles especiales y están disponibles en dos grosores (1,0 mm y 1,5 mm) y siete formatos de pocillo (1 pocillo, 2 pocillos, 5 pocillos, 10 pocillos, 12 pocillos, 15 pocillos y pocillo 2D).
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Incluye peines de 1,5 mm de grosor x 10 pocillos (25⁄paquete). |
| Para utilizar con (equipo) | Universal |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Novex |
| Tipo | Peines de casete de gel vacío de 10 pocillos |
| Cantidad | 25⁄pkg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Grosor (métrico) | 1,5 mm |