Learn More
Invitrogen™ Enteroquinasa EKMax™
Código de producto. p-4925974
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 unidades
250 unidades
Tamaño de la unidad:
cada uno
10184792 250 unidades cada uno
10453242 1000 unidades cada uno
2 options
Código de producto. 10184792
Marca: Invitrogen™ E18001
Includes
EKMax Enterokinase is provided with 10X buffer.
Preparación recombinante de la subunidad catalítica de la enteroquinasa bovina
  • Reconoce la secuencia Asp-Asp-Asp-Asp-Lys y escinde el enlace péptido después del residuo de lisina
  • La enzima se puede utilizar para escindir cualquier proteína de fusión que lleve esta secuencia de péptidos
  • Adecuada para la eliminación de etiquetas de fusión de proteínas recombinantes
  • Definición de la unidad: Una unidad de EKMax es la cantidad de enzima necesaria para digerir 20 μg de proteína de fusión de tiorredoxina-CAT al 90 % de su finalización en 16 horas a 37 °C; una unidad EKMax equivale a ∽190 unidades de activación de tripsinógeno
Purificación de proteínas con etiqueta GST, purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Enteroquinasa
Contenido y almacenamiento Se suministran 250 o 1000 unidades de EKMax™ con tampón 10X. Almacenar a -20 °C. Estabilidad garantizada durante seis meses si se almacena correctamente.
Especie Ganado/bovino
Cantidad 250 unidades
Línea de productos EKMax