Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para EGF humano
Código de producto. 10039172
Click to view available options
Cantidad:
2 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
192 tests
96 tests
Código de producto. 10039172
Marca: Invitrogen™ KHG0062
Includes
Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
ELISA
El ensayo ELISA para el factor de crecimiento epidérmico (EGF) humano cuantifica Hu EGF en suero humano, plasma, solución tamponada, orina o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el Hu EGF tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de sandwich de fase sólida de EGF humano está diseñado para medir la cantidad de la diana unida entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
EGF pertenece a una familia de factores de crecimiento que se unen al receptor de EGF 170 kDa. Los ligandos receptores de EGF se sintetizan como proteínas transmembranosas tipo I de 130 kDa con una extensión N-terminal llamada módulo EGF y un fragmento C-terminal, también conocido como la cola citoplasmática. EGF comprende nueve motivos EGF; solo el adyacente a la membrana celular es funcional como un dominio de unión al receptor de EGF. Debido a la escisión proteolítica, se libera un factor de crecimiento soluble de 6 kDa que contiene el módulo EGF en el espacio extracelular (′desprendimiento de ectodominio′). EGF se puede detectar en la mayoría de los fluidos corporales; la concentración es especialmente alta en plasma, orina, saliva y leche. Las plaquetas, así como las células de varios órganos, como el cerebro, el riñón, la glándula salival y el estómago, liberan EGF. Como mitógeno para las células endoteliales, EGF también afecta a la angiogénesis y desempeña un papel en los procesos de cicatrización de heridas. El bloqueo de la liberación de los ligandos receptores de EGF inhibe el crecimiento y la migración en varias líneas celulares dependientes del receptor de EGF y retarda en gran medida la reepitelialización de la herida debido a la migración de los queratinocitos deteriorada. La sobreexpresión de uno o más receptores y/o ligandos es una característica de la mayoría de los carcinomas humanos y cánceres epiteliales.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P01133
Intervalo del ensayo 3,9-250 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <1 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Orina, Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Detección colorimétrica
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 1950
Símbolo de gen HOMG4,URG
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 5,3%
CV intraensayo 4,4%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador EGF
Cantidad 2 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 100 μl de plasma; 100 μl de suero; 100 μl de sobrenadante; 10 μl de orina
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h