Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de agrecano (PG) humano
Descripción
Includes
Placa previamente recubierta, patrón, controles, HRP de anticuerpos, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ELISA sobre el agrecano humano (PG) cuantifica el agrecano Hu (PG) en el líquido humano sinovial, el suero, la solución tamponada o el medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el agrecano Hu (PG) natural y el recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para el agrecano humano (PG) (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). La estructura de tipo sandwich se forma mediante la adición del segundo anticuerpo conjugado con enzimas (detector), que se une al objetivo en un epítopo diferente del anticuerpo de captura. Después de los pasos de incubación y lavado, se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-diana para producir una señal medible. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P16112 |
| Intervalo del ensayo | 10-250 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,9 ng |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Líquido sinovial, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 176 |
| Mostrar más |