Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HGH
Beschreibung
Includes
Placa previamente recubierta, patrón, controles, HRP de anticuerpos, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ELISA sobre la hormona del crecimiento humana (Hu GH) cuantifica la Hu GH en suero humano y plasma. El ensayo reconocerá exclusivamente la Hu GH natural y la recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la GH humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Bestellinformation
Condición de envío: Hielo seco
Spezifikation
Spezifikation
| Número de acceso | P01241 |
| Intervalo del ensayo | 0,45-98 μIU/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0,17 μIU/ml |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 2688 |
| Mehr anzeigen |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.