Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 Sheep IgG de antirrratón
Descripción
Includes
2mL Dynabeads M-280 Sheep anti-Mouse IgG (10mg beads/mL)
Los gránulos anticuerpos de oveja anti-IgG de ratón Dynabeads M-280 están diseñados para admitir el enlace sencillo y eficaz de anticuerpos IgG de ratón y sus proteínas objetivo. El anticuerpo de oveja policlonal se enlaza con IgG1, IgG2a, IgG2b de ratón y con una reactividad más baja hacia el IgG3 de ratón e IgM. La reactividad cruzada humana es mínima.
- Procedimiento de aislamiento y acoplamiento rápido y sencillo
- No son necesarios pasos de centrifugación o columnas
- Enlaza con la mayoría de las subclases de IgG de ratón
- Anticuerpo completo
- Tipo de célula: Todas las células de todas las especies, excepto las de ratón
- Concentración: 10mg/mL
- Compatible con alto rendimiento
- Reactividad: Ratón
- Especie diana: Todas las especies, excepto el ratón
- Separación basada en gránulos magnéticos que permite una sencilla manipulación
- Adaptable para diversas aplicaciones
Purificación de anticuerpos, ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (CHIP), inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, precipitación de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 mg/mL |
| Descripción | Polyclonal sheep anti-mouse IgG covalently bound to Dynabeads |
| Material | Poliestireno |
| Contenido y almacenamiento | Contiene: Anticuerpo de oveja anti-IgG de ratón Dynabeads™ M-280 de 10 mL (10 mg gránulos/mL) Almacenamiento: 2 °C a 8 °C |
| Diámetro (métrico) | 2,8 μm |
| Para utilizar con (equipo) | Kingfisher™ Duo Prime, Kingfisher™ Flex, Kingfisher™ Apex, imanes DynaMag™ |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Reactividad | Une IgG1, IgG2a e IgG2b de ratón. Reactividad más baja hacia IgG3 e IgM de ratón. |
| Cantidad | 10 ml |
| Mostrar más |