Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para c-Met (soluble) humano
Descripción
Includes
Placa de 96 pocillos recubiertos de anticuerpos para c-Met; patrón de c-Met (soluble); tampón diluyente estándar; anticuerpo de detección de c-Met (soluble); IgG-HRP anticonejo (100X); diluyente de HRP; concentrado de tampón de lavado (25X); cromógeno estabilizado, TMB; solución de parada; cubiertas de placa; protocolo detallado con pruebas de validación
El ELISA para c-Met (soluble) humano cuantifica el c-Met humano en suero humano, plasma y sobrenadante de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente el c-Met humano tanto natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para c-Met humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P08581 |
| Intervalo del ensayo | 0,78-50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,5 ng/mL |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 4233 |
| Mostrar más |