Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Welcome Pack + iBlot™ 2 System
Código de producto. 15364604
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Depósito de minigel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
15364604 Depósito de minigel cada uno
1 options
Código de producto. 15364604
Marca: Invitrogen™ NW0412AIB2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una solución completa de separación de proteínas de Western blot mediante la combinación de un paquete de bienvenida Bolt A con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 y la pila de transferencia iBlot 2 (nitrocelulosa, tamaño normal) en lugar de una caja de geles Bolt
El paquete de bienvenida Bolt + sistema iBlot 2 ofrece una solución completa de separación de proteínas a western blot mediante la combinación de un paquete de bienvenida Bolt A con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (n.º de cat. IB21001) y pilas de transferencia iBlot 2 (nitrocelulosa, tamaño normal) (n.º de cat. IB23001) en lugar de una caja de geles Bolt.
El paquete de bienvenida Bolt A está compuesto por una cubeta de minigel además de todos los geles y tampones Bolt™ necesarios para empezar a procesar.
Contenido del paquete de bienvenida Bolt A:
• Depósito de minigel (n.º de cat. A25977)
• Geles Bolt 4-12 % Bis-Tris Plus, 10 pocillos, 1 caja (n.º de cat. NW04120BOX)
• Tampón de desplazamiento Bolt MES, 20 (n.º de cat. B0002)
• Tampón de muestra Bolt LDS, 4 (n.º de cat. B0007)
• Agente reductor de muestra Bolt, 10 (n.º de cat. B0009)
• Patrón de proteínas preteñidas SeeBlue Plus2 (n.º de cat. LC5925)
Acerca de la cubeta de minigel
La cubeta de minigel es compatible con diferentes geles Novex, NuPAGE y Bolt Bis-Tris Plus. Cada depósito de minigel puede albergar hasta dos geles por ciclo. El exclusivo diseño del depósito permite cargar cómodamente el gel en paralelo y mejora la visualización durante el uso. Condiciones optimizadas mediante tensión constante para permitir que los geles Bolt Bis-Tris Plus se procesen en aproximadamente 35 minutos. Los tiempos de procesamiento pueden variar en función de las condiciones del tampón y las fuentes de alimentación que se empleen.
Acerca de los geles Bolt Bis-Tris Plus
Los geles Bolt Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida prefabricados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización. Al igual que los geles NuPAGE Bis-Tris, los geles Bolt Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas. Los geles Bolt son ideales para la transferencia y análisis de Western blots y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial. Los geles Bolt también se usan para obtener resultados óptimos en técnicas cotidianas de separación de proteínas. Los geles Bolt Bis-Tris Plus están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillos. Cada caja contiene 10 geles.
Acerca del dispositivo de transferencia de geles iBlot 2
El dispositivo de transferencia de geles iBlot 2 es nuestro dispositivo de transferencia seca de segunda generación que proporciona la misma velocidad y comodidad que el dispositivo iBlot original, pero con muchas características nuevas. El dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 realiza la inmunotransferencia (Western blot) de forma sencilla, eficaz y fiable en un plazo de siete minutos o menos y sin necesidad de tampones líquidos. El dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 es una parte integral del sistema de inmunotransferencia seca iBlot 2, que consta de un dispositivo de transferencia y pilas consumibles de transferencia que contienen los tampones necesarios y la membrana de transferencia (nitrocelulosa o fluoruro de polivinilideno [PVDF]).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Depósito de minigel
Tamaño de gel Mini
Membrane Compatibility Nitrocelulosa
Línea de productos Bolt, iBlot2
Porcentaje del gel Del 4 al 12%
Tipo de gel Bis-Tris Plus
N.° de pocillos 10 pocillos
Cantidad 1 paquete de bienvenida
Intervalo de separación De 3,5 a 260 kd
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Grosor (métrico) 1,0 mm