Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para adiponectina de ratón
Descripción
Includes
Placa prerecubierta, patrón, controles, anticuerpo detector, estreptavidina-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
El ensayo ELISA para adiponectina de ratón cuantifica la Ms adiponectina en suero de ratón, plasma, solución tamponada o medio de cultivo celular. El ensayo reconocerá exclusivamente la Ms adiponectina natural y recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sandwich de fase sólida para adiponectina de ratón está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La adiponectina es una hormona proteica que modula una serie de procesos metabólicos, lo que incluye la regulación de la glucosa y el catabolismo de los ácidos grasos. La adiponectina se secreta exclusivamente del tejido adiposo al torrente sanguíneo y es muy abundante en plasma en relación con muchas hormonas. Esta hormona interviene en la supresión de los trastornos metabólicos que pueden dar lugar a la diabetes de tipo 2, la obesidad, la ateroesclerosis y la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA). La adiponectina se secreta en el torrente sanguíneo, donde representa aproximadamente el 0,01 % de toda la proteína plasmática. Las concentraciones plasmáticas revelan un dimorfismo sexual, donde las mujeres presentan niveles más altos que los hombres. Los niveles de adiponectina son reducidos en los diabéticos en comparación con los no diabéticos. La reducción de peso aumenta significativamente los niveles de circulación. La adiponectina se asocia automáticamente con estructuras más grandes. La adiponectina se une a varios receptores. Hasta ahora, se han identificado dos receptores, con homología a los receptores acoplados a proteínas G. La adiponectina ejerce algunos de sus efectos de reducción de peso a través del cerebro. Esto es similar a la acción de la leptina, pero las dos hormonas realizan acciones complementarias y pueden tener efectos aditivos. La adiponectina afecta al flujo de glucosa (gluconeogénesis, absorción de glucosa), el catabolismo lipídico (beta-oxidación, eliminación de triglicéridos), la disfunción endotelial, la sensibilidad a la insulina y la pérdida de peso. La administración de adiponectina sigue siendo un área de investigación prometedora para la terapia clínica en enfermedades como la obesidad, la diabetes de tipo 2 y la enfermedad del hígado graso.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Q60994 |
| Intervalo del ensayo | 0,125-8 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 50 pg |
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Tipo de producto | Kit de ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Ratón |
| Para utilizar con (aplicación) | Detección colorimétrica |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 11450 |
| Mostrar más |