Learn More
Invitrogen™ Proteasa AcTEV™
Código de producto. 10216572
Click to view available options
Cantidad:
10.000 U
1000 U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10216572
Marca: Invitrogen™ 12575015
Includes
AcTEV™ Protease is supplied with a vial of 20X TEV buffer (1M Tris-HCl (pH 8.0), 10mM EDTA) and a vial of 100mM DTT.
Reconoce específicamente una secuencia de siete aminoácidos (Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly, con disociación entre Gln y Gly), por lo que es ideal para eliminar etiquetas de afinidad de proteínas de fusión.
Una versión mejorada de la proteasa AcTEV™ del virus de grabado del tabaco (TEV) es muy específica del centro, muy activa y significativamente más estable que la proteasa nativa del TEV, lo que resulta en una mayor actividad a largo plazo.
  • Actividad de disociación altamente específica
  • Mejora de la estabilidad enzimática para una actividad de proteasa prolongada
  • Actividad a lo largo de un amplio intervalo de temperaturas (de 4 °C a 30 °C) y pH (de 6,0 a 8,5)
  • Secuencia de seis histidinas para facilitar su extracción de la muestra de proteína digerida
  • Pureza de una sola banda superior al 85 % con contaminación de proteasa no específica
  • Aplicación
    • La incubación con proteasa AcTEV™ libera la proteína de interés de la etiqueta de fusión
    • Esta es una manera eficaz de eliminar las etiquetas de solubilidad, secreción, detección y purificación de proteínas recombinantes
    Especificaciones enzimáticas
    • Purificada a partir de E. coli que expresan el gen de la proteasa AcTEV™
  • Definición de la unidad
    • Una unidad de proteasa AcTEV™ disocia el 85 % de un sustrato de control de 3 μg en 1 h a 30 °C
  • Condiciones de reacción de la unidad
    • 50 mM de Tris-HCl (pH 8,0), 0,5 mM de EDTA, 1 mM de DTT, 3 μg de sustrato de control y 1 unidad de enzima en 30 μl durante 1 h a 30 °C La proteasa AcTEV™ se prueba funcionalmente para comprobar la ausencia de cualquier actividad de proteasa inespecífica.
    Purificación de proteínas con etiqueta GST, purificación de proteínas con etiqueta His, purificación de proteínas y péptidos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1000 unidades
Contenido y almacenamiento La proteasa AcTEV™ se suministra con un vial de tampón 20X TEV [1 m de Tris-HCl (pH 8,0), 10 mm de EDTA] y un vial de 100 mm de DTT.
Almacénese a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 1 año si se almacena correctamente.
Condiciones de envío Hielo seco
Enzima Proteasa TEV
Tampón compatible Tampón TEV
Temperatura óptima de reacción De +4 °C a 30 °C
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Proteasa
Línea de productos AcTEV