Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para amiloide beta 42 humano, ultrasensible
Código de producto. 10212423
Click to view available options
Cantidad:
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. 10212423
Marca: Invitrogen™ KHB3544
Includes
Placa con revestimiento, patrón, anticuerpo detector, anti-IgG-HRP, diluyentes, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada y cubiertas de placa.
Kit de ELISA tipo sándwich de alta sensibilidad
El ELISA para amiloide beta humano 42 ultrasensible (Hu Abeta 42 US) cuantifica Hu Abeta 42 a niveles ultrabajos en medio de cultivo de tejido humano, tejidos homogeneizados y líquido cefalorraquídeo. El ensayo reconocerá exclusivamente el Hu Abeta 42 US natural y el recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para Abeta US 42 humano (ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas) está diseñado para medir la cantidad del objetivo que se une entre un par de anticuerpos pareados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
Beta amiloide es un péptido de 40-43 aminoácidos escindido de la proteína precursora amiloide y una gamma-secretasa putativa. Beta amiloide (1-40) junto con beta amiloide (1-42) son dos variantes C-terminal principales de la proteína beta amiloide, que constituyen la mayoría de las proteínas beta amiloides. Las aloformas beta amiloide (40) y beta amiloide (42) son componentes principales de las placas extracelulares que se encuentran en el tejido cerebral con enfermedad de Alzheimer.
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05067
Intervalo del ensayo 1,56-100 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <1 pg/mL
Concentración De 1,56 a 100 pg/ml
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Tipo de muestra Homogeneizados de tejidos, Líquido cefalorraquídeo, Sobrenadante
Especies diana Humano
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 351
Símbolo de gen AAA,ABETA,ABPP,AD1I,CTFgamma,CVAP,PN-II,PN2,APP
Tiempo de incubación 4 h
CV interensayo 7,5%
CV intraensayo 8,6%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Tampón de dilución estándar, Anticuerpo de detección biotinilado, Estreptavidina-HRP, Diluyente HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Gen marcador Aβ 42
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra 25 μl de líquido cefalorraquídeo; 25 μl de sobrenadante; 25 μl de homogeneizados de tejidos
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h