Learn More
Invitrogen™ Novex™ 8%, Tris-Glycine, Gel de proteínas, 12 + 2-pocillos
Descripción
Includes
Una caja de 10 geles
- Los geles de Tri-glicina Novex proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas.
- Envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
- Compatible con la mayoría de los estándares de proteínas; utilizable para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
- Los geles de Tri-glicina Novex no contienen SDS y se pueden usar para ejecutar sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada.
Volumen de carga de muestras: 45 μL muestra + 15μL patrones; 1D pocillo
Compatibilidad: Pipeta multicanal estándar
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | 8 % |
| Tipo de gel | Tris-Glicina |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | De 40 a 200 kDa |
| Tipo de separación | Desnaturalización, nativa |
| Pocillos | 12 + 2 pocillos |
| Cantidad | 1 caja |
| Diseño del pocillo | pocillo 1D |
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 13 cm |
| Mostrar más |