Learn More
Invitrogen™ Novex™ 8 a 16%, Tris-Glycine, Gel de proteínas, 20-well
Descripción
Includes
Una caja de 10 geles
- Los geles de Tri-glicina Novex proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas.
- Envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
- Compatible con la mayoría de los estándares de proteínas; utilizable para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
- Los geles de Tri-glicina Novex no contienen SDS y se pueden usar para ejecutar sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada.
Volumen de carga de muestras: 25 μL; pocillo 1D
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | Del 8 al 16 % |
| Tipo de gel | Tris-Glicina |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | De 14 a 200 kDa |
| Pocillos | 20 pocillos |
| Cantidad | 1 caja |
| Diseño del pocillo | pocillo 1D |
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 13 cm |
| Tipo de producto | Gradiente Page |