Learn More
Novex™ Novex™ Tris-Glycine Plus Midi Protein Gels, 4 to 12%, 1.0 mm
Descripción
Los minigeles de Tris-glicina Novex son geles de poliacrilamida basados en electroforesis de proteínas Laemmli tradicional que permite el uso de muestras Laemmli y tampones de desplazamiento. El gel ofrece una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas. Los geles Novex Tris-Glycine Plus Midi tienen un grosor de 1,0 mm, con un gel de formato más ancho (8 cm x 13 cm) para una electroforesis de mayor rendimiento de las muestras de proteínas.
Las características de los geles de tris-glicina Novex Plus incluyen:
Mayor vida útil: almacene los geles durante un máximo de 12 meses a 4 °C
Flexibilidad: para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
Condiciones de funcionamiento rápido: separe con rapidez las proteínas mediante una tensión constante en menos de 60 minutos
Elija el formato de gel adecuado para sus experimentos
Los geles medios de tris-glicina Novex Plus están disponibles en concentraciones fijas del 10 % al 12 %, así como en gradientes con intervalos del 4–12 % y del 4–20 % y del 8–16 %. Elija entre nuestros muchos formatos de pocillo, incluyendo los de 12+2, 20 y 26 pocillos.
Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Los geles de Tris-glicina Novex Plus no contienen SDS y se pueden usar para procesar proteínas en forma nativa o desnaturalizada. Para proteínas desnaturalizadas, recomendamos utilizar el tampón de muestra SDS de Tris-glicina Novex (LC2676) y el tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (LC26754). Para proteínas nativas, recomendamos el uso del tampón de muestra nativo de Tris-glicina Novex (LC2673) y el tampón de desplazamiento nativo de Tris-glicina Novex (LC2672). Los geles pueden procesarse usando nuestra celda media XCell4 SureLock (WR0100) o, convenientemente, con la celda Bio-Rad Criterion usando nuestros adaptadores (WA0999).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia de Tris-glicina Novex (LC3675) cuando se realice la transferencia húmeda tradicional. La transferencia semiseca rápida se puede realizar con Invitrogen Power Blotter o la transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB21001).
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Especificaciones
Especificaciones
| Adaptadores | Sin adaptadores |
| Porcentaje del gel | Del 4 al 12% |
| Tamaño de gel | Midi |
| Gel Thickness | 1,0 mm |
| Tipo de gel | Tris-glicina Plus |
| Volumen de carga de muestras | Hasta 15 µl |
| Intervalo de separación | De 20 a 250 kDa |
| Tipo de separación | Desnaturalización, nativa |
| Pocillos | 26 pocillo |
| Modo de separación | Peso molecular |
| Mostrar más |