Learn More
Novex™ Geles de proteínas Novex™ Zymogram Plus (Gelatina) al 10 %, 1,0 mm
Descripción
Los geles de zimograma Novex Plus (gelatina) al 10 % son útiles para detectar y caracterizar proteasas que usan gelatina como sustrato. Las proteasas se desarrollan en condiciones desnaturalizantes y se visualizan como bandas claras contra un fondo oscuro mediante un simple protocolo de renaturalización, revelado y tinción. Los geles de zimograma se utilizan habitualmente para detectar metaloproteinasas de matriz. Los geles de zimograma Novex Plus al 10 % son muy sensibles, detectando tan solo 5 x 10-6 unidades de colagenasa.
Formulación
Los geles de zimograma Novex Plus son geles Tris-glicina con un 0,1 % de gelatina incorporada en el gel. Se fabrican con reactivos de alta pureza y se someten a estrictos controles de calidad: base de tris, HCl, acrilamida, bisacrilamida, TEMED, APS, agua altamente purificada y caseína o gelatina como sustrato. Todos tienen un gel concentrador al 4 %.
Elija el formato de gel adecuado para sus experimentos
. Los geles de zimograma Novex Plus al 10 % vienen en una concentración fija de 10 % gelatina y tres formatos de pocillos diferentes, incluyendo 10, 12 y 15 pocillos.
Tampones recomendados
Use tampón de muestra SDS Tris-glicina Novex (LC2675) y tampón de desplazamiento SDS de Tris-glicina Novex (LC2675) con estos geles. También se recomiendan el tampón de desnaturalización Zymogram Novex (LC2670) y el tampón de desarrollo Zymogram Novex (LC2671).
Recommended Storage
Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Depósito de minigel, minicelda XCell SureLock™ |
| Tamaño de gel | Mini |
| Línea de productos | Novex |
| Porcentaje del gel | 0.1 |
| Tipo de gel | Gel de zimograma |
| Modo de separación | Peso molecular |
| N.° de pocillos | 10 pocillos |
| Cantidad | 10 geles/caja |
| Volumen de carga de muestras | Hasta 25 µl |
| Intervalo de separación | De 30 a 150 kDa (tampón Tris glicina) |
| Mostrar más |