Learn More
Invitrogen™ Novex™ Zymogram, 10%, Tris-Glycine, 1.0 mm, Protein Gel, 10-well
Código de producto. 12085715
Click to view available options
Pocillos:
10 pocillos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 12085715
Marca: Invitrogen™ EC6175BOX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Los números de catálogo de los geles se refieren a una única caja. Una caja contiene 10 geles.
Separation Range: 10 to 220 kd; Separation Type: Denaturing; For Use With: Mini Gel Tank, XCell SureLock Mini
  • Proteases are run on a gel containing one of these substrates under denaturing conditions and visualized as clear bands against a dark background following a simple renaturing, developing, and staining protocol
  • Zymogram gels are commonly used to detect matrix metalloproteinases
  • Tris-Glycine gels with a substrate (gelatin or casein) incorporated into the gel
  • Made with high-purity, strictly quality-controlled reagents: Tris base, HCl, acrylamide, bisacrylamide, TEMED, APS, highly purified water and casein or gelatin as the substrate; All have a 4% stacking gel
Sample Loading Volume: 25μL; 1D Well
  • The 10% Zymogram (Gelatin) Gel is a 10% Tris-Glycine gel with 0.1% gelatin as the substrate
  • Sensitivity Level: 10% Zymogram Gelatin Gel: 5 x 10-6 units of collagenase
1D Gel Electrophoresis, Protein Gel Electrophoresis, Proteins, Expression, Isolation and Analysis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) XCell SureLock Mini-Cell
Porcentaje del gel 10%
Gel Thickness 1.0 mm
Tipo de gel Tris-Glycine
Tipo de producto Page homogéneo
Separación de proteína
Intervalo de separación 10 to 220 kDa
Tipo de separación Denaturing
Pocillos 10 pocillos
Cantidad Each
Diseño del pocillo 1D Well