Learn More
Invitrogen™ Novex™ 10%, Tris-Glycine, Protein Gel, 20-well, w/adapters
Descripción
Includes
Una caja de 10 geles, adaptadores
- Los geles de Tri-glicina Novex proporcionan una separación reproducible de un amplio rango de proteínas en bandas bien resueltas.
- Envasados individualmente para un diseño óptimo del experimento
- Compatibles con la mayoría de patrones de proteínas
- Aptos para ensayos de proteínas nativas y desnaturalizantes
- Los geles de Tri-glicina Novex no contienen SDS y se pueden usar para ejecutar sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada.
Volumen de carga de muestras: 25 μL; pocillo 1D
Electroforesis en gel 1D, electroforesis en gel de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Especificaciones
Especificaciones
| Porcentaje del gel | 10% |
| Tipo de gel | Tris-Glycine |
| Separación de | proteína |
| Intervalo de separación | 30 to 150 kDa |
| Pocillos | 20 pocillos, con adaptadores |
| Cantidad | 1 caja |
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 13 cm |
| Tipo de producto | Page homogéneo |