Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Novara
Código de producto. 15938211
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15938211 43 1 par
15998201 39 1 par
15908211 40 1 par
15918211 41 1 par
15928211 42 1 par
15948211 44 1 par
15958211 45 1 par
15968211 46 1 par
15978211 47 1 par
15988211 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15938211 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM13109043
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Clásico diseño de Brogue con una sujeción ligeramente mayor del tobillo gracias a su vástago más largo. Las suelas de caucho de nitrilo prácticamente impenetrables, combinadas con el sofisticado aspecto del zapato, permiten al usuario desplazarse sin problemas de la oficina al almacén.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Cuero de grano entero / Estructura de nobuk
  • Resistente a los productos químicos / Repelente de líquidos
  • Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Marrón
Diseñar Novara
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero, Nobuck
Tamaño 43
Material del dedo del pie Acero