Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Novara
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Cuero de grano entero / Estructura de nobuk
- Resistente a los productos químicos / Repelente de líquidos
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Marrón |
| Diseñar | Novara |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
| Material | Cuero, Nobuck |
| Tamaño | 40 |
| Material del dedo del pie | Acero |