Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ Antibody Conjugation Kits
Código de producto. 17788303
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
NovaFluor™ Blue 510
NovaFluor™ Blue 530
NovaFluor™ Blue 555
NovaFluor™ Blue 585
NovaFluor™ Blue 610-30S
NovaFluor™ Blue 610-70S
NovaFluor™ Blue 660-120S
NovaFluor™ Blue 660-40S
NovaFluor™ Blue 690
NovaFluor™ Blue 745
NovaFluor™ Red 660
NovaFluor™ Red 685
NovaFluor™ Red 700
NovaFluor™ Red 710
NovaFluor™ Red 725
NovaFluor™ Red 755
NovaFluor™ Red 800
NovaFluor™ Yellow 570
NovaFluor™ Yellow 590
NovaFluor™ Yellow 610
NovaFluor™ Yellow 660
NovaFluor™ Yellow 690
NovaFluor™ Yellow 700
NovaFluor™ Yellow 730
NovaFluor™ Yellow 755
Tipo de producto:
Conjugation Kit
Kit de conjugado
Emisión:
510 nm
530 nm
555 nm
570 nm
585 nm
590 nm
610 nm
660 nm
685 nm
690 nm
700 nm
710 nm
725 nm
730 nm
748
755 nm
799
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 17788303
Marca: Invitrogen™ K06T04L015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Saque el máximo partido al diseño del panel con anticuerpos conjugados NovaFluors: los tintes se han diseñado específicamente para que los espectros de emisión sean estrechos y la excitación láser cruzada sea mínima.
Los kits de conjugación NovaFluor proporcionan un flujo de trabajo simple para conjugar un fluoróforo excitable azul, amarillo-verde o rojo con el anticuerpo de su elección en solo 3 sencillos pasos. La plataforma Phiton de fluorescencia por diseño permite agregar parámetros a sus paneles actuales en la investigación de descubrimiento y resuelve las poblaciones teñidas con una excitación cruzada cercana a cero, con una falta de emisión en los canales violetas que afectan a otros fluoróforos.
El kit de conjugación NovaFluor proporciona características que incluyen:
• Una etiqueta de anticuerpos limpia y brillante para aumentar el número de parámetros en citómetros de flujo espectrales y convencionales
• Resuelva poblaciones con excitación cruzada limitada o cercana a cero y el rendimiento de dispersión más bajo de cualquier marcador fluorescente excitado azul, amarillo-verde o rojo
• Protocolo simple de 3 pasos, con 60 segundos de tiempo práctico para conjugar de 10 μg a 100 μg de anticuerpo por etiqueta
• Hasta un 70 % menos de excitación en comparación con los tándems de PE, lo que se traduce en una reducción del derrame y una mayor resolución
Método de conjugación de 3 pasos:
• Conecte NovaFluor Linker al anticuerpo de su elección
• Elimine el el exceso de NovaFluor Linker del anticuerpo conjugado de ADN
• Recueza NovaFluor al anticuerpo oligo-conjugado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Cantidad 100 μg
Tipo de producto Kit de conjugado
Etiqueta o tinte NovaFluor™ Yellow 700
Línea de productos NovaFluor
Emisión 700 nm