Learn More
Invitrogen™ NovaFluor™ Antibody Conjugation Kits
Código de producto. 31759085
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
NovaFluor™ Blue 510
NovaFluor™ Blue 530
NovaFluor™ Blue 555
NovaFluor™ Blue 585
NovaFluor™ Blue 610-30S
NovaFluor™ Blue 610-70S
NovaFluor™ Blue 660-120S
NovaFluor™ Blue 660-40S
NovaFluor™ Blue 690
NovaFluor™ Blue 745
NovaFluor™ Red 660
NovaFluor™ Red 685
NovaFluor™ Red 700
NovaFluor™ Red 710
NovaFluor™ Red 725
NovaFluor™ Red 755
NovaFluor™ Red 800
NovaFluor™ Yellow 570
NovaFluor™ Yellow 590
NovaFluor™ Yellow 610
NovaFluor™ Yellow 660
NovaFluor™ Yellow 690
NovaFluor™ Yellow 700
NovaFluor™ Yellow 730
NovaFluor™ Yellow 755
Tipo de producto:
Conjugation Kit
Kit de conjugado
Emisión:
510 nm
530 nm
555 nm
570 nm
585 nm
590 nm
610 nm
660 nm
685 nm
690 nm
700 nm
710 nm
725 nm
730 nm
748
755 nm
799
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. 31759085
Marca: Invitrogen™ K06T04L034
Saque el máximo partido al diseño del panel con anticuerpos conjugados NovaFluors: los tintes se han diseñado específicamente para que los espectros de emisión sean estrechos y la excitación láser cruzada sea mínima.
Los kits de conjugación NovaFluor proporcionan un flujo de trabajo simple para conjugar un fluoróforo excitable azul, amarillo-verde o rojo con el anticuerpo de su elección en solo 3 sencillos pasos. La plataforma Phiton de fluorescencia por diseño permite agregar parámetros a sus paneles actuales en la investigación de descubrimiento y resuelve las poblaciones teñidas con una excitación cruzada cercana a cero, con una falta de emisión en los canales violetas que afectan a otros fluoróforos.
NovaFluor Conjugation Kit provides features including:
  • A clean and bright antibody label to increase the number of parameters on conventional and spectral flow cytometers
  • Resolve populations with limited/near-zero cross excitation and the lowest spread performance of any blue, yellow-green or red excited fluorescent labels
  • Simple 3-step protocol, with 60 sec. of hands-on time for conjugating 10–100 μg of antibody per label
  • Up to 70% less excitation when compared to PE tandems, resulting in decreased spillover and higher resolution
3-step conjugation method
  • Attach NovaFluor Linker to antibody of choice
  • Remove excess NovaFluor Linker from DNA-conjugate antibody
  • Anneal NovaFluor to oligo-conjugated antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Flow Cytometry
Cantidad 100 μg
Tipo de producto Conjugation Kit
Líneas láser del citómetro de flujo Blue
Etiqueta o tinte NovaFluor™ Blue 745
Tipo de etiqueta Other Labels or Dyes
Color Far-red
Línea de productos NovaFluor
Emisión 748
Excitación 492
Excitación/emisión 492/748