missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Noto Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17810766
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17810766 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17810766

Marca: Invitrogen™ PA5143403

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Store as concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening vial.

Transcription regulator acting downstream of both FOXA2 and T during notochord development. Required for node morphogenesis. Is essential for cilia formation in the posterior notochord (PNC) and for left-right patterning; acts upstream of FOXJ1 and RFX3 in this process and is required for the expression of various components important for axonemal assembly and function. Plays a role in regulating axial versus paraxial cell fate.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Noto
Aplicaciones Immunohistochemistry (PFA fixed)
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica Noto
N.º de referencia del gen 0
Alias de gen Flh; floating head homolog; homeobox protein notochord; MmNot; Not; Not homeodomain protein; NOTO; notochord homeobox; notochord homolog; notochord homolog (Xenopus laevis); tc; truncate
Símbolos de los genes Noto
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of zebrafish Flh. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 30260
Especies diana Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.