Learn More
Thermo Scientific™ NotI (10 U/μl)
Código de producto. 10440240 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1500 U
300 U
500 U
Tamaño de la unidad:
1500 unidades
300 UNIT
500 unidades
10440240 500 U 500 unidades
10640081 1500 U 1500 unidades
10793911 300 U 300 UNIT
3 options
Código de producto. 10440240
Marca: Thermo Scientific™ ER0595
Edge
La enzima de restricción Notl reconoce los sitios GC^GGCCGC y corta mejor a 37 °C utilizando el tampón O (isoesquizómeros: CciNI).
ADN ad2 digerido con NotI, agarosa al 0,7 %, 7 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima No I
Tampón compatible Tampón O 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 500 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional