Learn More
Fisherbrand™ Placas de vidrio con muescas con separadores de unión
Código de producto. 11827643 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Separadores de unión de 0,5 mm
Separadores de unión de 0,75 mm
Separadores de unión de 1,5 mm
Separadores de unión de 2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tamaño unitSize
11827643 Separadores de unión de 1,5 mm paquete de 2
11807643 Separadores de unión de 0,75 mm paquete de 2
11897633 Separadores de unión de 0,5 mm paquete de 2
11837643 Separadores de unión de 2 mm paquete de 2
4 options
Código de producto. 11827643
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para usar con los sistemas de electroforesis vertical OmniPAGE mini.
  • Accesorio para uso con los sistemas de electroforesis vertical OmniPAGE mini.
Especificaciones
Tipo Placa de vidrio con ranuras
Dimensiones del gel 100 x 100 mm
Tamaño Separadores de unión de 1,5 mm