Learn More
Fisherbrand™ Placa de vidrio con muescas
Código de producto. 11887633 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Grosor (métrico):
2 mm
4 mm
Separadores de unión de 1 mm
Dimensiones del gel:
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
Código de producto. 11887633
Marca: Fisherbrand™ VS10NG
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE.
  • Accesorio para los sistemas de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis vertical Fisherbrand OmniPAGE Mini
Tipo Placa de vidrio con ranuras
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
Cantidad 2/paq.
Grosor (métrico) 2 mm