missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOTCH3 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10893071
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
10893071 400 μL 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10893071

Marca: Invitrogen™ PA513203

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This antibody is predicted to react with human based on sequence homology.

NOTCH3 is the third discovered human homologue of the Drosophilia melanogaster type I membrane protein notch. In Drosophilia, notch interaction (with its cell-bound ligands delta, serrate) establishes an intercellular signalling pathway that plays a key role in neural development. Homologues of the notch-ligands have also been identified in human. NOTCH3 functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2, and Delta1 to regulate cell-fate determination. Mutations in NOTCH3 have been identified as the underlying cause of cerebral autosomal dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOTCH3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica Notch3
N.º de referencia del gen Q61982, Q9UM47
Alias de gen AW229011; CADASIL; CADASIL1; CASIL; hpbk; IMF2; LMNS; N3; Neurogenic locus notch homolog protein 3; notch 3; Notch 3 extracellular truncation; Notch 3 intracellular domain; Notch gene homolog 3; Notch homolog 3; NOTCH3
Símbolos de los genes Notch3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 2291-2321 amino acids from the C-terminal region of human NOTCH3.
Método de purificación Ammonium Sulfate Precipitation, Size-exclusion - Dialysis
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 18131, 4854
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.