missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ NOTCH2 Polyclonal Antibody

Código de producto. 13247238
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
13247238 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 13247238 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA522796

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

NOTCH2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC, ELISA

Neurogenic locus notch homolog protein 2 (NOTCH2) is a highly conserved Notch signaling pathway protein. NOTCH2 is a type 1 transmembrane protein with an extracellular domain consisting of multiple epidermal growth factor-like (EGF) repeats, and an intracellular domain consisting of multiple, different domain types. NOTCH2 functions as a receptor for membrane-bound ligands Jagged1, Jagged2 and Delta1 to regulate cell-fate determination. Defects in NOTCH2 are the cause of Alagille syndrome type 2 (ALGS2). Alagille syndrome is an autosomal dominant multisystem disorder defined clinically by hepatic bile duct paucity and cholestasis in association with cardiac, skeletal, and ophthalmologic manifestations. There are characteristic facial features and less frequent clinical involvement of the renal and vascular systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno NOTCH2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica NOTCH2
N.º de referencia del gen Q04721
Alias de gen AGS2; AI853703; HJCYS; hN2; Motch B; N2; N2ECD; N2ICD; Neurogenic locus notch homolog protein 2; notch 2; Notch 2 extracellular truncation; Notch 2 intracellular domain; notch gene homolog 2; Notch homolog 2; notch receptor 2; Notch2
Símbolos de los genes NOTCH2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide representing the C terminal region of the human NOTCH homolog 2 (NOTCH2) protein.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4853
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.