Learn More
NOTCH2/NOTCH2NL Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. p-200106467 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30236754 20 μL 20 microlitros
30237970 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30236754
Marca: Proteintech 682121IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The NOTCH2/NOTCH2NL antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NOTCH2/NOTCH2NL. This antibody recognizes human antigen. The NOTCH2/NOTCH2NL antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno NOTCH2/NOTCH2NL
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D5E1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes N2N
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 388677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 250-265 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1