Learn More
NOTCH2/NOTCH2NL Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236754 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30236754 20 μL 20 microlitros
30237970 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30236754 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 682121IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The NOTCH2/NOTCH2NL antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NOTCH2/NOTCH2NL. This antibody recognizes human antigen. The NOTCH2/NOTCH2NL antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno NOTCH2/NOTCH2NL
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D5E1
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes N2N
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 388677
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 250-265 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1