missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notch2 Mouse anti-Human, BUV737, Clone: MHN2-25, BD Biosciences™
Descripción
Notch2 Monoclonal antibody specifically detects Notch2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Notch2 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | MHN2-25 |
| Conjugado | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | NOTC2; AGS2; hN2; HJCYS; Neurogenic locus notch homolog protein 2 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Human Notch2 Recombinant Protein |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?