missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Norvancomycin hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Norvancomycin hydrochloride is applicable for endocarditis, osteomyelitis, pneumonia, sepsis or soft tissue infections caused
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Norvancomycin hydrochloride |
| CAS | 213997-73-0 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C65H74Cl3N9O24 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Desmethyl-vancomycin hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 100 mg/mL (67.95 mM) ∣DMSO : ≥ 100 mg/mL (67.95 mM) |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@H]2O)([H])C[C@@]2(N)C)[C@@H](O[C@H](CO)[C@H]1O)OC3=C(OC4=CC=C([C@H]([C@H]5NC([C@H](N)CC(C)C)=O)O)C=C4Cl)C=C([C@](NC([C@@H](NC5=O)CC(N)=O)=O)([H])C(N[C@](C6=O)([H])C7=CC8=C(O)C=C7)=O)C=C3OC9=CC=C([C@H]([C@](C(N[C@@](C(O)=O)([H])C%10=C8C(O)=CC(O)=C%10)=O)([H])N6)O)C=C9Cl.Cl[H] |
| Peso molecular (g/mol) | 1471.69 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?