Learn More
Thermo Scientific™ North2South™ Complete Biotin Random Prime Labeling and Detection Kit
Código de producto. 10249423 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
Kit de 2164 ml
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. 10249423
Marca: Thermo Scientific™ 17175
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adquiera resultados de Southern blot consistentes y altamente sensibles con un nuevo sustrato ECL HRP y tampones de hibridación y bloqueo optimizados.
El kit de detección quimioluminiscente Thermo Scientific™ North2South combina un novedoso sustrato ECL para peroxidasa de rábano picante (HRP) y tampones de hibridación y bloqueo optimizados para garantizar resultados de Southern blot consistentes y de alta sensibilidad.
El kit de hibridación y detección Thermo Scientific North2South combina un nuevo sustrato de luminol mejorado para peróxido de rábano (HRP) con hibridación optimizada precreada y tampones de bloqueo para garantizar resultados precisos y alta sensibilidad. Cualquier blot de ácido nucleico puede hibridarse con la sonda de oligonucleótidos biotinilizada (marcada con biotina) apropiada. Después de un breve paso de bloqueo de membrana, la etiqueta de biotina se detecta con estreptavidina-HRP y una incubación de 5 minutos con el sustrato quimioluminiscente. Los resultados se registran fácilmente mediante una breve exposición a una placa de rayos X (de 1 a 15 minutos) o a una cámara CCD.
Características destacadas:
  • Sensibilidad igual o superior a 32 P
  • Compatible con muchos formatos
  • El alto nivel de salida de luz y el fondo sostenidamente bajo permiten tiempos de exposición muy cortos utilizando sistemas de cámaras CCD o película refrigerados
  • Los tampones listos para usar y el corto tiempo de proceso facilitan la transición del cambio de la detección radioactiva a la detección quimioluminiscente, incluso para usuarios principiantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 10 reacciones de etiquetado de biotina (cada una con 100 ng de ADN) y 10 blots de minigel
• Un kit de hibridación y detección quimioluminiscente North2South (n.° de referencia 17097)
• Un kit de etiquetado North2South Biotin Random Prime (n.° de referencia 17075)
Método de detección Cromogénico
Formato Kit
Línea de productos North2South
Tipo de producto Kit de detección y etiquetado de biotina
Cantidad Kit de 2164 ml