Learn More
Masterflex™ Tubos para alimentos y bebidas Norprene
Compatibles con prácticamente todos los limpiadores y desinfectantes comerciales. Los tubos para alimentos y bebidas Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene pueden esterilizarse en autoclave repetidamente hasta cinco tiempos de ciclo sin afectar a su vida útil general.
Marca: Masterflex™ R6008-43
Descripción
- Vida de flexión larga en bombas peristálticas
- Resistentes a la temperatura de - 59 a 135 °C
- Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
- Esterilizable en autoclave varias veces
- Compatibles químicamente con una amplia variedad de líquidos
- Cumplen los criterios de la FDA, la 3-A y la NSF
Especificaciones
| 6,4 mm | |
| 12,8 mm | |
| -40 °C | |
| Crema |
| Norprene | |
| 15 m | |
| 1/pack |