Learn More
Masterflex™ Tubos para alimentos y bebidas Norprene
Descripción
- Vida de flexión larga en bombas peristálticas
- Resistentes a la temperatura de - 59 a 135 °C
- Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
- Esterilizable en autoclave varias veces
- Compatibles químicamente con una amplia variedad de líquidos
- Cumplen los criterios de la FDA, la 3-A y la NSF
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 3,2 mm |
| Material | Norprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 6,4 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con | Bomba peristáltica A60F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/pack |
| Color | Crema |
| Max. Operating Temperature (Metric) | De – 40 a 135 °C |