Learn More
Masterflex™ Tubos para alimentos y bebidas Norprene
Código de producto. 11767379
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
12,7 mm
Diámetro exterior (imperial):
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
19,1 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
Código de producto. 11767379
Marca: Masterflex™ 9571000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatibles con prácticamente todos los limpiadores y desinfectantes comerciales. Los tubos para alimentos y bebidas Saint Gobain Performance Plastics™ Norprene pueden esterilizarse en autoclave repetidamente hasta cinco tiempos de ciclo sin afectar a su vida útil general.
  • Vida de flexión larga en bombas peristálticas
  • Resistentes a la temperatura de - 59 a 135 °C
  • Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
  • Resistentes al ozono y a la luz UV
  • Esterilizable en autoclave varias veces
  • Compatibles químicamente con una amplia variedad de líquidos
  • Cumplen los criterios de la FDA, la 3-A y la NSF
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 1,6 mm
Material Norprene
Diámetro exterior (imperial) 4,8 mm
Longitud global (métrico) 15 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Cantidad de embalaje 1/pack
Color Crema
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C