Learn More
Masterflex™ Tubos para alimentos y bebidas Norprene
Descripción
- Vida de flexión larga en bombas peristálticas
- Resistentes a la temperatura de - 59 a 135 °C
- Compatible con prácticamente todos los desinfectantes y limpiadores comunes
- Resistentes al ozono y a la luz UV
- Esterilizable en autoclave varias veces
- Compatibles químicamente con una amplia variedad de líquidos
- Cumplen los criterios de la FDA, la 3-A y la NSF
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Norprene |
| Diámetro exterior (imperial) | 19,1 mm |
| Longitud global (métrico) | 15 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción cosmética, procesamiento de alimentos y lácteos, dispensación de bebidas calientes, líneas de purificación de agua, suministro de higienizador, dispensación de jabón, suministro de pesticidas/fertilizantes, líneas de alimentación de tinta y tóner, transferencia química. |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -60 °C |
| Flexibility | Los tubos |
| Max. Operating Temperature (Metric) | de 135 °C |