missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Norovirus capsid G1 Monoclonal Antibody (S57S)

Código de producto. 15312717 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15312717 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15312717

Marca: Invitrogen™ MA518237

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

This antibody does not cross-react with capsid G2. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18237 (capture) and MA5-18239 (conjugated, detection). This antibody can also be used as a detection antibody in lateral flow applications.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Norovirus capsid G1
Aplicaciones ELISA, Lateral Flow, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon S57S
Concentración 100 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2
Alias de gen Norwalk virus
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Norovirus recombinant protein.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Virus
Contenido y almacenamiento 4°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.