Learn More
Norgestimate metabolite Norelgestromin, MedChemExpress
Código de producto. 16474707
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474707 50 mg 50 miligramos
16491228 5 mg 5 miligramos
16488798 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474707 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0018
MedChemExpress Norelgestromin is a metabolite of Norgestimate, which is a progestin or synthetic progestogen.
Norelgestromin is a metabolite of Norgestimate, which is a progestin or synthetic progestogen.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norgestimate metabolite Norelgestromin
CAS 53016-31-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo 17-Deacetyl norgestimate 17-Deacylnorgestimate
Información de solubilidad DMSO : 20 mg/mL (61.08 mM; Need ultrasonic)
SMILES O/N=C1CC[C@@]2([H])C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(CC)[C@@]3([H])CC[C@]4(C#C)O)=C\1
Peso molecular (g/mol) 327.46
Formula Weight (peso de la fórmula) 327.46
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid