Learn More
Tubos de muestra de RMN de vidrio borosilicatado Norell™ HT Plus MHZ
Código de producto. p-8008121
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
Color:
Incolora
Rojo
Cantidad:
Paquete de 5
Paquete de 50
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Color Cantidad unitSize
12800056 178 mm Rojo Paquete de 50 paquete de 50
12842336 178 mm Incolora Paquete de 50 paquete de 50
12862336 178 mm Incolora Paquete de 5 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12800056 Proveedor Norell N.º de proveedor 5027 RED
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For auto-sampling systems and high-throughput NMR. Norell™ HT Plus MHZ Borosilicate Glass NMR Sample Tubes have been developed for quality and precision.
  • Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared
  • Tiempos de inmersión y reproducibilidad de las muestras mejorados
  • Todos los tubos tienen extremos pulidos que los hacen menos susceptibles a las roturas
  • Se incluyen tapones de colores
Especificaciones
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Tipo de producto Tubo de muestras de NMR
Color Rojo
Diámetro exterior (métrico) 4,97 mm
Diámetro interior (métrico) 4,2 mm
Para utilizar con (aplicación) RMN rutinario
Incluye Tapón
Cantidad Paquete de 50