Learn More
Norell™ Tubos de muestra de NMR de ultraprecisión de vidrio borosilicatado Norell™
Descripción
- Para sistemas de automuestreo y RMN de alto rendimiento
- Extremos pulidos para hacer que los tubos sean menos susceptibles a romperse
- Tapones de colores incluidos
- Se han eliminado prácticamente todas las variaciones en el fondo y la pared, por lo que los tiempos de inmersión y la reproducibilidad de las muestras han mejorado de forma considerable
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 178 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Tubo de muestra de NMR ultrapreciso |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,97 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | RMN rutinario |
| Incluye | Tapón |
| Cantidad | Paquete de 5 |