Learn More
Válvulas de RMN de vidrio de borosilicato Norell™
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 203 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Tipo de producto | Válvula de RMN J Young |
| Intensidad de campo | 600 MHz |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo de 600 MHz |
| Incluye | Junta hembra |
| Cantidad | 1 unidad |