Learn More
Noralcanfor, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3779348 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10765231 5 g Frasco de vidrio 5 g
10229133 25 g Frasco de plástico 25 g
10015973 100 g Frasco de plástico 100 g
3 options
Código de producto. 10765231
Marca: Thermo Scientific Acros 129250050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 497-38-1 | C7H10O | 110.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 497-38-1
Fórmula molecular C7H10O
Peso molecular (g/mol) 110.16
Número MDL MFCD00074823
Clave InChI KPMKEVXVVHNIEY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo norcamphor, 2-norbornanone, bicyclo 2.2.1 heptan-2-one, norcampher, 2-oxonorbornane, norbornan-2-one, 2,5-methanocyclohexanone, 8,9,10-trinorbornan-2-one, bicyclo 2.2.1 heptan-3-one
PubChem CID 10345
Nombre IUPAC biciclo[2.2.1]heptan-3-ona
SMILES C1CC2CC1CC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Norcamphor
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88°C to 91°C
Color Incoloro a blanco
Densidad 33g/mL
Punto de ebullición 168°C to 172°C
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 07, 57
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 110.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales adherentes