missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NOP58 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7205592 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16833034 20 μL 20 microlitros
16823034 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16833034

Marca: Proteintech 144091AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene encodes the prototype of the membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family proteins. MAGUKs interact with the cytoskeleton and regulate cell proliferation, signaling pathways, and intercellular junctions. The encoded protein is an extensively palmitoylated membrane phosphoprotein containing a PDZ domain, a Src homology 3 (SH3) motif, and a guanylate kinase domain. This gene product interacts with various cytoskeletal proteins and cell junctional proteins in different tissue and cell types, and may be involved in the regulation of cell shape, hair cell development, neural patterning of the retina, and apico-basal polarity and tumor suppression pathways in non-erythroid cells. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno NOP58
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica NOP58
N.º de referencia del gen Q6DFW4, Q9QZ86, Q9Y2X3
Alias de gen HSPC120, NOL5, NOP5, NOP5/NOP58, NOP58, Nucleolar protein 5, Nucleolar protein 58
Símbolos de los genes NOP58
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno NOP58 Fusion Protein Ag5740
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51602, 55989, 60373
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.