Learn More
(+)-Nootkatona, cristalina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024462
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
11489446 1 g 1 g
11499446 5 g 5 g
11409456 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11489446
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19166.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4674-50-4 | C15H22O | 218.34 g/mol
(+)-Nootkatone, crystalline is used as an effective repellent in mosquitos, bed bugs, lone star ticks and head lice. It is also used as a food additive and flavoring material in beverages. It finds application in fragrances, cosmetics and pharmaceuticals. Further, it is used as a flavor material in beverage, frozen dairy and baked good applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (+)-nootkatona, cristalina, se utiliza como un repelente eficaz de mosquitos, chinches, garrapatas Amblyomma americanum y piojos. También se utiliza como aditivo alimentario y aromatizante en las bebidas. Se usa en fragancias, cosméticos y productos farmacéuticos. Además, se utiliza como material saborizante en bebidas, productos lácteos congelados y buenas aplicaciones horneadas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en etanol y cloroformo. Parcialmente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4674-50-4
Fórmula molecular C15H22O
Peso molecular (g/mol) 218.34
Número MDL MFCD00036591
Clave InChI WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
Sinónimo unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
PubChem CID 7567181
Nombre IUPAC (4S,4aR,6S)-4,4a-Dimetil-6-prop-1-en-2-il-3,4,5,6,7,8-hexahidronaftaleno-2-ona
SMILES CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Nootkatone
Punto de fusión 34°C to 36°C
Densidad 0.997
Punto de ebullición 125°C (0.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Cantidad 1 g
Beilstein 4676969
Información de solubilidad Slightly soluble in ethanol and chloroform. Partly soluble in water.
Rotación óptica +185° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.34
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física cristalino/a/s