Learn More
Berkshire™ Nonwoven Polyester Lab-Tips™ Swabs
BIOPHARMA
Código de producto. p-4408811 Tienda Berkshire Productos
Click to view available options
Longitud de la punta (métrico):
1,1cm
1,7cm
Longitud del mango (métrico):
5,9cm
14,5cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
Código de producto. 17208650
Marca: Berkshire™ LTN70F.20
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los hisopos de poliéster no tejidos están disponibles con asas pequeñas y largas.
  • Doble capa, poliéster hidroentrelazado sobre paleta flexible
  • Suave y no abrasivo
  • Cabeza unida térmicamente
  • Envasados en una sala limpia ISO clase 4 (clase 10)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS 2002/05 y REACH
Diámetro del mango (imperial) 0,086 in
Longitud (imperial) 2,75 in
Para utilizar con (aplicación) Limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, eliminación de exceso de materiales
Tipo de producto Hisopo
Diámetro del mango (métrico) 0,22cm
Longitud (métrico) 7cm
Longitud del mango (imperial) 2,32 in
Longitud del mango (métrico) 5,9cm
Longitud de la punta (imperial) 0,433 in
Longitud de la punta (métrico) 1,1cm
Anchura de la punta (métrico) 7mm
Anchura de la punta 0,14 in
Tipo de adhesivo No contaminantes
Material del mango Polipropileno
Estilo de punta Los tubos
Material de la punta Poliéster no tejido