Descripción
- Doble capa, poliéster hidroentrelazado sobre paleta flexible
- Suave y no abrasivo
- Cabeza unida térmicamente
- Envasados en una sala limpia ISO clase 4 (clase 10)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05 y REACH |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,086 in |
| Longitud (imperial) | 2,75 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, eliminación de exceso de materiales |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 0,22cm |
| Longitud (métrico) | 7cm |
| Longitud del mango (imperial) | 2,32 in |
| Longitud del mango (métrico) | 5,9cm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0,433 in |
| Mostrar más |