Descripción
- Doble capa, poliéster hidroentrelazado sobre paleta flexible
- Suave y no abrasivo
- Cabeza unida térmicamente
- Envasados en una sala limpia ISO clase 4 (clase 10)
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/05 y REACH |
| Diámetro del mango (imperial) | 0,157 in |
| Longitud (imperial) | 6,38 in |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza de equipos sensibles, aplicación de lubricantes y otros líquidos, validación de la limpieza |
| Tipo de producto | Hisopo |
| Diámetro del mango (métrico) | 0,31cm |
| Longitud (métrico) | 16,2cm |
| Longitud del mango (imperial) | 5,71 in |
| Longitud del mango (métrico) | 14,5cm |
| Longitud de la punta (imperial) | 0,67 in |
| Mostrar más |