Learn More
Cloruro de nonanoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7023781
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11493248 25 g 25 g
11403258 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11493248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17671.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Nonanoyl chloride is used for the acylation of amine groups of chitosan to simultaneously improve its material properties and adsorption capacity. It was also used in the synthesis of N-nonanoyl piperonylamide, caged vanilloid, N-(4-hydroxy-3-methoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamide or N-(2-Nitrobenzyl)-N-vanillyl-nonanoylamide, n-benzylnonanamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de nonanoil se utiliza para la acilación de grupos aminos de quitosano para mejorar simultáneamente sus propiedades materiales y su capacidad de adsorción. También se utilizó en la síntesis de N-nonanoyl piperonilamida, vaniloide atrapado, N-(4-hidroxi-3-metoxibencilo)-N-(2-nitrobencilo)-nonanoillamida o N-(2-nitrobenzyl)-N-vanilyl-nonanoilamida, n-bencilononanamida.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-85-2
Fórmula molecular C9H17ClO
Peso molecular (g/mol) 176.684
Número MDL MFCD00000768
Clave InChI NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride
PubChem CID 69819
Nombre IUPAC cloruro de nonanoil
SMILES CCCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nonanoyl chloride
Punto de fusión -61°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 215°C
Temperatura de inflamación 95°C (203°F)
Índice de refracción 1.438
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1362621
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.69
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nonanoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nonanoyl chloride